3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2988-1G
OR2988-5G
APOSOR2988-1GEA
0
EUR
APOSOR2988-1G
APOSOR2988-5G
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
3-Chloro-5-methylpyridazine
Formula:
C₅H₅ClN₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09743645 Núm. CAS: 89283-31-8 UN: 1593 ADR: 6.1,III |