4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR2989-1G
APOSOR2989-1GEA 79.9 EUR
APOSOR2989-1G
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂S
MW: 215,0704 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00614355
Núm. CAS: 22034-13-5