2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha,2,6-Trichlorobenzaldoxime
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 464 EUR
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₃NO
MW: 224.48 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673177
Núm. CAS: 6579-27-7
UN: 1759
ADR: 8 III