2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-pyridinecarbohydrazide
OR29934-1G
OR29934-250MG
OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA
66.7
EUR
APOSOR29934-1G
APOSOR29934-250MG
APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Formula:
C₆H₆ClN₃O MW: 171,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221428 Núm. CAS: 58481-04-2 |