4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006086
Núm. CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8,II