4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR29956-1G
OR29956-25G
OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA
23.2
EUR
APOSOR29956-1G
APOSOR29956-25G
APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formula:
C₈H₆N₂O₃ Pto. de fusión: 148…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221439 Núm. CAS: 33224-23-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |