Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂S
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173786
Núm. CAS: 54610-70-7