4-Metilfenilamidina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR29962-1G OR29962-5G
APOSOR29962-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29962-1G APOSOR29962-5G
4-Metilfenilamidina clorhidrato
4-Metilfenilamidina clorhidrato
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Pto. de fusión: 211…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040183
Núm. CAS: 6326-27-8