4-Hidroxi-2-piridona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-2-piridona
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 21.9 EUR
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
4-Hidroxi-2-piridona 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Formula: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Pto. de fusión: 272…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006273
Núm. CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8