3-Hidroxi-5-metilisoxazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hidroxi-5-metilisoxazol 97%
3-Hidroxi-5-metilisoxazol
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Pto. de fusión: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00144468
Núm. CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6