6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738661
Núm. CAS: 205055-63-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III