1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 346 EUR
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374397
Núm. CAS: 215453-53-5