1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300056-1G
OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA
101
EUR
APOSOR300056-1G
APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₇BrN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05155261 Núm. CAS: 55270-27-4 |