5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300068-1G OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA 145 EUR
APOSOR300068-1G APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703278
Núm. CAS: 34551-41-2