7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-25GEA 426 EUR
APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,1879 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973400
Núm. CAS: 42923-79-5