6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300088-1G OR300088-5G
APOSOR300088-1GEA 0 EUR
APOSOR300088-1G APOSOR300088-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₈BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114858
Núm. CAS: 147497-32-3