6-Chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.6000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991646
Núm. CAS: 62882-02-4