3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 26.1 EUR
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00853963
Núm. CAS: 1196-38-9