3-Chloroisoquinolin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-chloroisoquinoline
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 119 EUR
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Formula: C9H7ClN2
MW: 178,6183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235154
Núm. CAS: 342899-38-1