1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300125-5G
APOSOR300125-5GEA 71.2 EUR
APOSOR300125-5G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738660
Núm. CAS: 630421-73-7