8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 120 EUR
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858429
Núm. CAS: 475994-60-6