2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)picolinonitrile, 5-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR300195-1G OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA 156 EUR
APOSOR300195-1G APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09029606
Núm. CAS: 58553-48-3