8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300248-1G OR300248-5G
APOSOR300248-1GEA 33.5 EUR
APOSOR300248-1G APOSOR300248-5G
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834910
Núm. CAS: 69214-33-1