6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300249-1G OR300249-5G OR300249-10G
APOSOR300249-1GEA 55.1 EUR
APOSOR300249-1G APOSOR300249-5G APOSOR300249-10G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,4700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846485
Núm. CAS: 1208083-37-7