2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
OR300250-1G
OR300250-250MG
APOSOR300250-1GEA
140
EUR
APOSOR300250-1G
APOSOR300250-250MG
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Formula:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,0300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08705773 Núm. CAS: 74290-67-8 |