Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 55.1 EUR
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₆H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 48…51 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426031
Núm. CAS: 33543-78-1