4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 125 EUR
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095205
Núm. CAS: 374633-27-9