Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30031-10G OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-10GEA 84.1 EUR
APOSOR30031-10G APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Ethyl-4-chlorobenzoylformate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 85 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319615
Núm. CAS: 34966-48-8