Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300367-1G OR300367-250MG
APOSOR300367-1GEA 78.3 EUR
APOSOR300367-1G APOSOR300367-250MG
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173351
Núm. CAS: 56824-91-0