5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300368-10G OR300368-1G OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA 126 EUR
APOSOR300368-10G APOSOR300368-1G APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369987
Núm. CAS: 14631-46-0