3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300385-1G OR300385-250MG
APOSOR300385-1GEA 658 EUR
APOSOR300385-1G APOSOR300385-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C7H4BrClN2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12962966
Núm. CAS: 1190310-75-8