4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300386-1G OR300386-250MG OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA 157 EUR
APOSOR300386-1G APOSOR300386-250MG APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12401001
Núm. CAS: 1159829-63-6