5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 63.8 EUR
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno
5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁IO₃
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318153
Núm. CAS: 25245-29-8