6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300409-1G OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA 224 EUR
APOSOR300409-1G APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659575
Núm. CAS: 1260670-01-6