Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 142 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 130 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313625
Núm. CAS: 519056-54-3