4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 166 EUR
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formula: C₄H₅ClN₂O
MW: 132,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227222
Núm. CAS: 5819-39-6