Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(phenylamino)propanoate
OR300505-1G OR300505-5G
APOSOR300505-1GEA 132 EUR
APOSOR300505-1G APOSOR300505-5G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089334
Núm. CAS: 21911-84-2