1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
OR300506-1G
OR300506-5G
OR300506-250MG
OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA
184
EUR
APOSOR300506-1G
APOSOR300506-5G
APOSOR300506-250MG
APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formula:
C₇H₁₃ClN₂ MW: 160,65 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01734623 Núm. CAS: 50846-38-3 |