Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300513-1G OR300513-10G OR300513-5G OR300513-250MG OR300513-500MG OR300513-25G
APOSOR300513-1GEA 84.1 EUR
APOSOR300513-1G APOSOR300513-10G APOSOR300513-5G APOSOR300513-250MG APOSOR300513-500MG APOSOR300513-25G
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Formula: C₉H₁₇NO₄
Pto. Ebullición: 117 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,0533 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08729298
Núm. CAS: 3783-61-7