3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR300514-1G OR300514-5G
APOSOR300514-1GEA 0 EUR
APOSOR300514-1G APOSOR300514-5G
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₂₅NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142792
Núm. CAS: 146256-97-5