tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzylglycine tert-butyl ester
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221,3 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848800
Núm. CAS: 7662-76-2