4-(3-Chloropropyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Morpholinopropyl Chloride
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 55.1 EUR
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formula: C₇H₁₄ClNO
MW: 163.65 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C/25mmHg
Densidad: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039714
Núm. CAS: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0