Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 EUR
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11651408
Núm. CAS: 105240-68-4