Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
OR300523-10G OR300523-1G OR300523-5G OR300523-25G OR300523-250MG OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA 91.5 EUR
APOSOR300523-10G APOSOR300523-1G APOSOR300523-5G APOSOR300523-25G APOSOR300523-250MG APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 145…147 °C/7mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01475856
Núm. CAS: 23574-01-8