Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 132 EUR
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Formula: C₇H₁₆N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568300
Núm. CAS: 60729-88-6