Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl quinoxaline-2-carboxylate
OR300583-1G OR300583-5G
APOSOR300583-1GEA 0 EUR
APOSOR300583-1G APOSOR300583-5G
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02167640
Núm. CAS: 1865-11-8