3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 EUR
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formula: C₆H₈Br₂N₂
MW: 267.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384840
Núm. CAS: 1299607-37-6