3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR300597-1G
APOSOR300597-1GEA 192 EUR
APOSOR300597-1G
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,29 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C/0,375mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052440
Núm. CAS: 170123-25-8