6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 79.9 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 220…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702182
Núm. CAS: 17874-76-9