1-Fenil-3,5-dimetilpirazol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR300627-5G OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA 97.3 EUR
APOSOR300627-5G APOSOR300627-1G
1-Fenil-3,5-dimetilpirazol 97+%
1-Fenil-3,5-dimetilpirazol
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020728
Núm. CAS: 1131-16-4